SML2712
ES9-17
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-Bromo-2-thiophenesulfonanilide, 5-Bromo-N-phenyl-2-thiophenesulfonamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=S(NC1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(S2)Br)=O
InChI
AIZXCKZVUXCHAP-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)