SML2694
FB23-2
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[[2,6-Dichloro-4-(3,5-dimethyl-4-isoxazolyl)phenyl]amino]-N-hydroxybenzamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=C(NC2=C(C(NO)=O)C=CC=C2)C(Cl)=CC(C3=C(C)ON=C3C)=C1
InChI
1S/C18H15Cl2N3O3/c1-9-16(10(2)26-23-9)11-7-13(19)17(14(20)8-11)21-15-6-4-3-5-12(15)18(24)22-25/h3-8,21,25H,1-2H3,(H,22,24)
ILHNIWOZZKIBNW-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)