Documenti fondamentali
SML2695
Sigma-Aldrich
FB23
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[[2,6-Dichloro-4-(3,5-dimethyl-4-isoxazolyl)phenyl]amino]benzoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H14Cl2N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
377.22
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
FB23 is a potent and selective inhibitor of N6-methyladenosine (m6A) demethylase FTO (fat mass and obesity associated protein). It moderately inhibits proliferation of NB4 and MONOMAC6 cells.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3