Documenti fondamentali
SML2570
Sigma-Aldrich
NSC 146109 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(10-Methyl-9-anthracenyl) methyl carbamimidothioic acid ester hydrochloride, NSC146109 hydrochloride, XI-011 hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H16N2S · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S(Cc1c2c(c(c3c1cccc3)C)cccc2)\C(=N/[H])\N.Cl
InChI
1S/C17H16N2S.ClH/c1-11-12-6-2-4-8-14(12)16(10-20-17(18)19)15-9-5-3-7-13(11)15;/h2-9H,10H2,1H3,(H3,18,19);1H
VIBMUYOXJUCEMA-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
NSC146109 is a potent activator of p53 that selectively inhibits growth of transformed cells without genotoxicity. NSC146109 activates p53 by inhibition of MDMX expression.
p53 activator, inhibitor of of MDMX expression
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)