PZ0111
PD-407824
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
9-Hydroxy-4-phenylpyrrolo[3,4-c]carbazole-1,3(2H,6H)-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
yellow to orange
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Oc1ccc2[nH]c3cc(-c4ccccc4)c5C(=O)NC(=O)c5c3c2c1
InChI
1S/C20H12N2O3/c23-11-6-7-14-13(8-11)16-15(21-14)9-12(10-4-2-1-3-5-10)17-18(16)20(25)22-19(17)24/h1-9,21,23H,(H,22,24,25)
IAUZTOZLTFSMIE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)