SML2457
Amgen16
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-((1-(2-Amino-5-chloropyrimidin-4-yl)indolin-6-yl)ethynyl)cyclopentanol, 1-[2-[1-(2-Amino-5-chloro-4-pyrimidinyl)-2,3-dihydro-1H-indol-6-yl]ethynyl]cyclopentanol, Amgen 16
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1=NC=C(C(N2CCC3=C2C=C(C=C3)C#CC4(CCCC4)O)=N1)Cl
InChI
1S/C19H19ClN4O/c20-15-12-22-18(21)23-17(15)24-10-6-14-4-3-13(11-16(14)24)5-9-19(25)7-1-2-8-19/h3-4,11-12,25H,1-2,6-8,10H2,(H2,21,22,23)
KJIQYGRWNLGGMI-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)