SML2410
ABC99
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
7-(4-Chlorobenzyl)-1,3-dioxohexahydroimidazo[1,5-a]pyrazin-2(3H)-yl 2,3-dihydro-4Hbenzo[b][1,4]oxazine-4-carboxylate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(ON(C(N1C2CN(CC1)CC3=CC=C(C=C3)Cl)=O)C2=O)N4C5=CC=CC=C5OCC4
InChI
OZPZCETZTBBQBO-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)