SML2320
Ornipressin acetate salt
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
8-L-Ornithinevasopressin acetate, Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cyes-Pro-Orn-Gly-NH2 [Disulfide Bridge: 1-6] acetate, Onithine-vasopressin acetate, Orn8-vasopressin acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3