Documenti fondamentali
SML2069
Sigma-Aldrich
Lurasidone hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Lurasidone hydrochloride solution, ((3aR,4S,7R,7aS)-2-{(1R,2R)-2-[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)piperazin-1-ylmethyl]cyclohexylmethyl}hexahydro-4,7-methano-2H-isoindole-1,3-dione hydrochloride, N-(2-(4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinylmethyl)-1-cyclohexylmethyl)-2,3-bicyclo(2.2.1)heptanedicarboximide hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H36N4O2S · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
529.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.O=C1[C@@H]2[C@H]3CC[C@H](C3)[C@@H]2C(=O)N1C[C@@H]4CCCC[C@H]4CN5CCN(CC5)c6nsc7ccccc67
InChI
1S/C28H36N4O2S.ClH/c33-27-24-18-9-10-19(15-18)25(24)28(34)32(27)17-21-6-2-1-5-20(21)16-30-11-13-31(14-12-30)26-22-7-3-4-8-23(22)35-29-26;/h3-4,7-8,18-21,24-25H,1-2,5-6,9-17H2;1H/t18-,19+,20-,21-,24+,25-;/m0./s1
NEKCRUIRPWNMLK-SCIYSFAVSA-N
Informazioni sul gene
Azioni biochim/fisiol
Lurasidone is an atypical antipsychotic, used clinically for treatment of schizophrenia and bi-polar disorder. It has nanomolar activity as an antagonist at dopamine D2, serotonin 5-HT2A, 5-HT7, and α2C-adrenergic receptors and as an agonist at 5-HT1A receptors.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Haloperidol powder
Sigma-Aldrich
H1512
Haloperidol
Clozapine
Sigma-Aldrich
C6305
Clozapine