G1043
Guanfacine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N (Aminoiminomethyl)-2,6-dichlorobenzeneacetamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Colore
white
Solubilità
H2O: soluble 12 mg/mL at 60 °C
Ideatore
Promius
Stringa SMILE
Cl.NC(=N)NC(=O)Cc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C9H9Cl2N3O.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)5(6)4-8(15)14-9(12)13;/h1-3H,4H2,(H4,12,13,14,15);1H
DGFYECXYGUIODH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?