Y3125
Yohimbine hydrochloride
≥98% (HPLC), powder, α2-adrenergic receptor antagonist
Sinonimo/i:
17-Hydroxyyohimban-16-carboxylic acid methyl ester hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Yohimbine hydrochloride, ≥98% (HPLC), powder
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to off-white
Punto di fusione
288-290 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 10 mg/mL
Stringa SMILE
Cl.COC(=O)[C@H]1[C@@H](O)CCC2CN3CCc4c([nH]c5ccccc45)C3CC12
InChI
1S/C21H26N2O3.ClH/c1-26-21(25)19-15-10-17-20-14(13-4-2-3-5-16(13)22-20)8-9-23(17)11-12(15)6-7-18(19)24;/h2-5,12,15,17-19,22,24H,6-11H2,1H3;1H/t12-,15-,17-,18-,19+;/m0./s1
PIPZGJSEDRMUAW-VJDCAHTMSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Categorie correlate
Applicazioni
- used to study its in vitro antiviral, antibacterial and antifungal activities and cytotoxicity
- used as a tyramine receptor blocker to oppose the effects of increased tyramine in relation with flight initiation and maintenance deficits in experimental flies
- used alone and as well as with brimonidine to study the neuroprotective effect of brimonidine in the presence of glutamate-induced neurotoxicity, oxidative stress and hypoxia on in vitro cultures of purified rat retinal ganglion cells
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
α2-Adrenoceptors