SML2063
Davunetide trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
AL-108, Asn-Ala-Pro-Val-Ser-Ile-Pro-Gln, L-Asparaginyl-L-alanyl-L-prolyl-L-valyl-L-seryl-L-isoleucyl-L-prolyl-L-Glutamine, NAP, NAP peptide, NAPVSIPQ
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Composizione
Peptide content, ≥60%
Colore
white to beige
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C36H60N10O12/c1-6-18(4)28(35(56)46-14-8-9-23(46)31(52)41-21(36(57)58)11-12-25(38)48)44-30(51)22(16-47)42-33(54)27(17(2)3)43-32(53)24-10-7-13-45(24)34(55)19(5)40-29(50)20(37)15-26(39)49/h17-24,27-28,47H,6-16,37H2,1-5H3,(H2,38,48)(H2,39,49)(H,40,50)(H,41,52)(H,42,54)(H,43,53)(H,44,51)(H,57,58)/t18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,27-,28-/m0/s1
DWLTUUXCVGVRAV-XWRHUKJGSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3