Documenti fondamentali
G0903
Sigma-Aldrich
γ-Glu-Cys
≥80% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Sinonimo/i:
γ-L-glutamil-L-cisteina, des-Gly-glutatione ridotto
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14N2O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Nome del prodotto
γ-Glu-Cys, ≥80% (HPLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥80% (HPLC)
Stato
powder
Composizione
Peptide content, ≥60% elemental analysis
tecniche
ligand binding assay: suitable
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H14N2O5S/c9-4(7(12)13)1-2-6(11)10-5(3-16)8(14)15/h4-5,16H,1-3,9H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1
RITKHVBHSGLULN-WHFBIAKZSA-N
Amino Acid Sequence
Glu-Cys
Applicazioni
γ-Glu-Cys è usata per studiare i siti attivi e la cinetica di una o più glutatione sintetasi. Inoltre è stata usata per l′estrazione e la quantificazione di tioli a basso peso molecolare dai tessuti di Arabidopsis.
Azioni biochim/fisiol
γ-L-glutamil-L-cisteina (γ-Glu-Cys) è un substrato usato per la biosintesi di L-glutatione per mezzo di una o più glutatione sintetasi. γ-Glu-Cys viene generata dalla scissione del legame peptidico Cys-Gly del glutatione. È essenziale anche per la formazione di fitochelatine, peptidi reattivi al tiolo ricchi di cisteina.
Stato fisico
Liofilizzato da TFA 0,1%.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Runa Njålsson et al.
Human genetics, 116(5), 384-389 (2005-02-18)
Glutathione synthetase (GS) deficiency is a rare autosomal recessive disorder. The clinical phenotype varies widely, and nearly 30 different mutations in the GSS gene have been identified. In the present study, genotype, enzyme activity, metabolite levels and clinical phenotype were
H Yamaguchi et al.
Journal of molecular biology, 229(4), 1083-1100 (1993-02-20)
Glutathione synthetase (gamma-L-glutamyl-L-cysteine: glycine ligase (ADP-forming) EC 6.3.2.3: GSHase) catalyzes the synthesis of glutathione from gamma-L-glutamyl-L-cysteine and Gly in the presence of ATP. The enzyme from Escherichia coli is a tetramer with four identical subunits of 316 amino acid residues.
Xueni Sun et al.
Analytica chimica acta, 1080, 127-137 (2019-08-15)
Glutathione is an essential intra- and extracellular antioxidant. The level of glutathione in the body is highly related to different disease states and is a useful indicator of disease risk and oxidative stress status. We have developed a sensitive, selective
Hemantaranjan, A.
Advances In Plant Physiology (2012)
Chava B Pocernich et al.
Biochimica et biophysica acta, 1822(5), 625-630 (2011-10-22)
Oxidative stress has been associated with the onset and progression of mild cognitive impairment (MCI) and Alzheimer disease (AD). AD and MCI brain and plasma display extensive oxidative stress as indexed by protein oxidation, lipid peroxidation, free radical formation, DNA