SML1915
T-26c
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[[[1,4-Dihydro-2-[[[(3-methoxyphenyl)methyl]amino]carbonyl]-4-oxothieno[2,3-d]pyrimidin-5-yl]methoxy]methyl]-benzoic acid; 4-[[[[2-[[[[3-(Methyloxy)phenyl]methyl]amino]carbonyl]-4-oxo-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-5-yl]methyl]oxy]methyl]benzoic acid, 4-[[[[2-[[[[3-(Methyloxy)phenyl]methyl]amino]carbonyl]-4-oxo-3,4-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-5-yl]methyl]oxy]methyl]benzoic acid
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(C(C=C1)=CC=C1COCC2=CSC3=C2C(NC(C(NCC4=CC=CC(OC)=C4)=O)=N3)=O)=O
Azioni biochim/fisiol
To learn about other SGC chemical probes for protein targets, visit sigma.com/sgc
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)