SML0609
Teniposide
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
4′-Dimethyl-9-(4,6-O-2-thenyid)-epipodophyllotoxin, Tenoposide, VM-26
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D -100 to -115°, c = 1 in chloroform/methanol (9:1)
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C32H32O13S/c1-37-19-6-13(7-20(38-2)25(19)33)23-14-8-17-18(42-12-41-17)9-15(14)28(16-10-39-30(36)24(16)23)44-32-27(35)26(34)29-21(43-32)11-40-31(45-29)22-4-3-5-46-22/h3-9,16,21,23-24,26-29,31-35H,10-12H2,1-2H3/t16-,21+,23+,24-,26+,27+,28+,29+,31+,32-/m0/s1
NRUKOCRGYNPUPR-QBPJDGROSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3