SML1366
CVT-10216
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-[[[3-[4-[(Methylsulfonyl)amino]phenyl]-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl]oxy]methyl]-benzoic acid, 3-[[[3-[4-[(Methylsulfonyl)amino]phenyl]-4-oxo-4H-chromen-7-yl]oxy]methyl]benzoic acid, CVT 10216, GS 455534
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(O)C1=CC(COC2=CC=C3C(OC=C(C4=CC=C(NS(C)(=O)=O)C=C4)C3=O)=C2)=CC=C1
InChI
1S/C24H19NO7S/c1-33(29,30)25-18-7-5-16(6-8-18)21-14-32-22-12-19(9-10-20(22)23(21)26)31-13-15-3-2-4-17(11-15)24(27)28/h2-12,14,25H,13H2,1H3,(H,27,28)
YYOOFJZTRCPVFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3