SML1599
VR23
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
7-Chloro-4-(4-(2,4-dinitrophenylsulfonyl)piperazin-1-yl)quinoline, 7-Chloro-4-[4-[(2,4-dinitrophenyl)sulfonyl]-1-piperazinyl]-quinoline, VR-23
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3