SML0618
NSC697923
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Nitro-5-tosylfuran, 2-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-5-nitro-Furan
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C11H9NO5S/c1-8-2-4-9(5-3-8)18(15,16)11-7-6-10(17-11)12(13)14/h2-7H,1H3
GAUHIPWCDXOLCZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3