SML1467
ASP7663
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2E)-2-[7-Fluoro-1,2-dihydro-1-(2-methylpropyl)-2-oxo-3H-indol-3-ylidene]acetic acid, (E)-[7-Fluoro-1-(2-methylpropyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3H-indol-3-ylidene]acetic acid
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
light orange to dark orange
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)CN(C1=C(F)C=CC=C1/C2=C\C(O)=O)C2=O
InChI
1S/C14H14FNO3/c1-8(2)7-16-13-9(4-3-5-11(13)15)10(14(16)19)6-12(17)18/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,17,18)/b10-6+
RCVZUIGCNAAMIC-UXBLZVDNSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)