Documenti fondamentali
SML1315
Sigma-Aldrich
Ranirestat
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3R)-2′-[(4-Bromo-2-fluorophenyl)methyl]-spiro[pyrrolidine-3,4′(1′H)-pyrrolo[1,2-a]pyrazine]-1′,2,3′,5(2′H)-tetrone., AS-3201
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H11BrFN3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
420.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D -5 to -10°, c = 1.0 in methanol
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(N1CC2=C(F)C=C(Br)C=C2)C3=CC=CN3[C@@]4(CC(NC4=O)=O)C1=O
InChI
1S/C17H11BrFN3O4/c18-10-4-3-9(11(19)6-10)8-21-14(24)12-2-1-5-22(12)17(16(21)26)7-13(23)20-15(17)25/h1-6H,7-8H2,(H,20,23,25)/t17-/m1/s1
QCVNMNYRNIMDKV-QGZVFWFLSA-N
Azioni biochim/fisiol
Ranirestat (AS-3201) is an aldose reductase (AR) inhibitor.
Ranirestat (AS-3201) is an aldose reductase (AR) inhibitor. Aldose reductase is a rate-limiting enzyme in the conversion of D-glucose to fructose via D-sorbitol. Ranirestat has been implicated in diabetic complications (cataract formation, retinopathy, neuropathy, nephropathy). Ranirestat prevents sorbitol accumulation and is thus hoped to be effective in the remedy of diabetic neuropathy.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)