Z4527
Zopolrestat
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3,4-Dihydro-4-oxo-3-[[5-(trifluoromethyl)-2-benzothiazolyl]methyl]-1-phthalazineacetic acid, Alond, CP-73850, Xedia
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
off-white to light brown
Solubilità
DMSO: ≥20 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)CC1=NN(Cc2nc3cc(ccc3s2)C(F)(F)F)C(=O)c4ccccc14
InChI
1S/C19H12F3N3O3S/c20-19(21,22)10-5-6-15-14(7-10)23-16(29-15)9-25-18(28)12-4-2-1-3-11(12)13(24-25)8-17(26)27/h1-7H,8-9H2,(H,26,27)
BCSVCWVQNOXFGL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)