SML1053
LMK235
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[[6-(Hydroxyamino)-6-oxohexyl]oxy]-3,5-dimethyl-benzamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(OCCCCCC(=O)NO)C(=O)c1cc(cc(c1)C)C
InChI
1S/C15H22N2O4/c1-11-8-12(2)10-13(9-11)15(19)17-21-7-5-3-4-6-14(18)16-20/h8-10,20H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18)(H,17,19)
VRYZCEONIWEUAV-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)