Documenti fondamentali
SML1419
Sigma-Aldrich
B32B3
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
1H-Indole-3-carboxaldehyde 2-(5,6,7,?8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)hydrazone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H17N5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
light yellow to dark yellow
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1(C(NN=CC2=CNC3=C2C=CC=C3)=NC=N4)=C4SC5=C1CCCC5
InChI
1S/C19H17N5S/c1-3-7-15-13(5-1)12(9-20-15)10-23-24-18-17-14-6-2-4-8-16(14)25-19(17)22-11-21-18/h1,3,5,7,9-11,20H,2,4,6,8H2,(H,21,22,24)
AKDKHZVFMAWBFX-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
B32B3 is a potent, selective and cell permeable VprBP inhibitor that suppresses xenograft tumor growth. B32B3 potently inhibits VprBP dependent formation of phosphorylated histone H2A on threonine 120 (H2AT120p).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3