SML1092
Levobupivacaine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-1-Butyl-N-(2,6-dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide hydrochloride, (S)-bupivacaine hydrochloride
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D -10 to -14°, c = 1.0 in H2O
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=C(NC([C@H]2N(CCCC)CCCC2)=O)C(C)=CC=C1.Cl
InChI
1S/C18H28N2O.ClH/c1-4-5-12-20-13-7-6-11-16(20)18(21)19-17-14(2)9-8-10-15(17)3;/h8-10,16H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,19,21);1H/t16-;/m0./s1
SIEYLFHKZGLBNX-NTISSMGPSA-N
Informazioni sul gene
human ... SCN4A(6329)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3