Documenti fondamentali
SML1019
Sigma-Aldrich
Lofexidine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[1-(2,6-Dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride, Baq 168, Britlofex, Lofetensin, Loxacor, MDL 14042
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H12Cl2N2O · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.59
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C11H12Cl2N2O.ClH/c1-7(11-14-5-6-15-11)16-10-8(12)3-2-4-9(10)13;/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,14,15);1H
DWWHMKBNNNZGHF-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Lofexidine, a derivative of clonidine, is a very potent agonist of α2 adrenoceptors. Lofexidine is used as a treatment for withdrawl from heroin and other opiates, and as a short-activg anti-hypertensive agent.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3