SML0756
IDT307
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-(4-Dimethylamino)phenyl-1-methylpyridinium iodide, 4-[p-(Dimethylamino)phenyl]-1-methylpyridinium iodide, APP+
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
, orange to dark orange-red
Solubilità
DMSO: 15 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[I-].[n+]1(ccc(cc1)c2ccc(cc2)N(C)C)C
InChI
1S/C14H17N2.HI/c1-15(2)14-6-4-12(5-7-14)13-8-10-16(3)11-9-13;/h4-11H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
CAMWVBRDIKKGII-UHFFFAOYSA-M
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
These distinct transporters, NET, DAT and SERT, respectively, are of particular clinical interest because they are the molecular targets for many antidepressants as well as drugs of abuse, such as cocaine and the amphetamines.