SML0608
A-412997 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(3-Methylphenyl)-4-(2-pyridinyl)-1-piperidineacetamide dihydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C19H23N3O.2ClH/c1-15-5-4-6-17(13-15)21-19(23)14-22-11-8-16(9-12-22)18-7-2-3-10-20-18;;/h2-7,10,13,16H,8-9,11-12,14H2,1H3,(H,21,23);2*1H
KIGNSSHMCNBHQX-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Articoli
Sigma-Aldrich offers many products related to dopamine receptors for your research needs.