349254
NS-398
A cell-permeable selective inhibitor of COX-2 in vitro.
Sinonimo/i:
NS-398, N-(2-Cyclohexyloxy-4-nitrophenyl)methanesulfonamide
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C13H18N2O5S/c1-21(18,19)14-12-8-7-10(15(16)17)9-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h7-9,11,14H,2-6H2,1H3
KTDZCOWXCWUPEO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
COX-2
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Futaki, N., et al. 1994. Prostaglandins47, 55.
Arai, I., et al. 1993. Res. Comm. Chem. Pathol. Pharmacol.81, 259.
Futaki, N., et al. 1993. Gen. Pharmacol.24, 105.
Futaki, N., et al. 1993. J. Pharm.Pharmacol.45, 753.
WGK 3