SML0060
NB001
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-[[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl]amino]-1-pentanol; HTS 09836
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to tan
Solubilità
H2O: ≥24 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Nc1ncnc2n(CCNCCCCCO)cnc12
InChI
1S/C12H20N6O/c13-11-10-12(16-8-15-11)18(9-17-10)6-5-14-4-2-1-3-7-19/h8-9,14,19H,1-7H2,(H2,13,15,16)
CVPTTZZCRDVGSU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3