5.05880
L-745,870 Trihydrochloride
Sinonimo/i:
L-745,870 Trihydrochloride, Dopamine D₄ receptor Antagonist, L-745,870 trihydrochloride, L-745870, L745870
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
0.4 nM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
water: soluble
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C18H19ClN4/c19-15-3-5-16(6-4-15)23-10-8-22(9-11-23)13-14-12-21-18-17(14)2-1-7-20-18/h1-7,12H,8-11,13H2,(H,20,21)
OGJGQVFWEPNYSB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
D₄
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Pillai, G. et al. 1998. Neuropharmacol.337, 983.
Kulagowski, J. et al. 1996. J. Med. Chem.39, 1941.
WGK 3