5.05896
Sumanirole Maleate
Sinonimo/i:
Sumanirole Maleate, Dopamine D₂ receptor Agonist, Sumanirole, PNU 95666, PNU95666
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
9 nM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 16 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C11H13N3O.C4H4O4/c1-12-8-5-7-3-2-4-9-10(7)14(6-8)11(15)13-9;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-4,8,12H,5-6H2,1H3,(H,13,15);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t8-;/m1./s1
VOJRMYBBPKNLLI-ORHWHDKWSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Altre note
McCall, R. B. et al., 2005. J. Pharmacol. Exp. Ther.314, 1248.
WGK 3