Documenti fondamentali
SML0549
Sigma-Aldrich
JTV-519 hemifumarate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-(2,3-Dihydro-7-methoxy-1,4-benzothiazepin-4(5H)-yl)-3-[4-(phenylmethyl)-1-piperidinyl]-1-propanone hemifumarate, K201 hemifumarate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H32N2O2S · .5C4H4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
482.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\C(O)=O.COc1ccc2SCCN(Cc2c1)C(=O)CCN3CCC(CC3)Cc4ccccc4.COc5ccc6SCCN(Cc6c5)C(=O)CCN7CCC(CC7)Cc8ccccc8
InChI
1S/2C25H32N2O2S.C4H4O4/c2*1-29-23-7-8-24-22(18-23)19-27(15-16-30-24)25(28)11-14-26-12-9-21(10-13-26)17-20-5-3-2-4-6-20;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*2-8,18,21H,9-17,19H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
MNAIJOCDPCXVEY-WXXKFALUSA-N
Azioni biochim/fisiol
JTV-519 is a RYR2 antagonist.
JTV-519 is a potent inhibitor or the ryanodine receptor 2 (RYR2) blocker. RYR2 is a cardiac calcium channel that regulates calcium levels in the sarcoplasmic reticulum. JTV-519 stabilizes RYR2 in the closed state.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the InsP3/Ryanodine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Ryanodine and InsP3 receptors share both structural and functional characteristics. Both receptor families are made up of subunits that are among the largest of known proteins and for each the functional channel comprises a tetramer in which six membrane-spanning helices, near the carboxy terminus of each subunit, form a calcium channel.