Key Documents
557450
Sigma-Aldrich
Ruthenium Red
A blocker of transmembrane Ca2+ fluxes (IC₅₀ = 7 µM) that attenuates capsaicin-induced cation channel opening.
Sinonimo/i:
Ruthenium Red, Ammoniated Ruthenium Oxychloride, RR
About This Item
Formula condensata:
[(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
red-black
Solubilità
ammonia: soluble
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Descrizione generale
A blocker of transmembrane Ca2+ fluxes (IC50 = 7 µM) that attenuates capsaicin-induced cation channel opening. Inhibits Ca2+-induced Ca2+ release from ryanodine-sensitive intracellular Ca2+ stores. Inhibits K+-stimulated catecholamine secretion (IC50 = 6 µM).
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
Blocker of transmembrane Ca2+ fluxes
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 7 µM in blocking transmembrane Ca2+ fluxes; 6 µM inhibiting K+-stimulated catecholamine secretion
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Altre note
Merck Index 13, 8379.
Phillippe, M. and Basa, A. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun. 221, 656.
Buratti, R., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 213, 1082.
Hamilton, M.G. and Lundy, P.M. 1995. J. Pharmacol. Exp. Ther. 273, 940.
Gomis, A., et al. 1994. Biochem. Pharmacol. 47, 225.
Stjame, P., et al. 1994. Acta Otolaryngol. 114, 651.
Ma, J. 1993. J. Gen. Physiol.102, 1031.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2