R2751
Ruthenium Red
Powder
Sinonimo/i:
Ammoniated ruthenium oxychloride
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Ruthenium Red, Technical grade
Livello qualitativo
Saggio
34-39% (RUTHENIUM, ICP)
Stato
powder
tecniche
microbe id | staining: suitable
Solubilità
water: 10 mg/mL
εmax
≥150 at 533-534 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru++]O[Ru++]O[Ru++]
InChI
1S/6ClH.14H3N.2O.3Ru/h6*1H;14*1H3;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3*+2/p-6
ZXYSDUPLHOJIOR-UHFFFAOYSA-H
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?