SML0074
Acenocoumarol
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(±)-Acenocoumarin, 3-(α-Acetonyl-p-nitrobenzyl)-4-hydroxy-coumarin
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to tan
Solubilità
DMSO, heptane and xylene: ≥17 mg/mL
Ideatore
Novartis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(=O)CC(c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H15NO6/c1-11(21)10-15(12-6-8-13(9-7-12)20(24)25)17-18(22)14-4-2-3-5-16(14)26-19(17)23/h2-9,15,22H,10H2,1H3
VABCILAOYCMVPS-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... VKORC1(79001)
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)