SML0032
Triacetyl resveratrol
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3,5,4′-Tri-O-acetylresveratrol, 5-[(1E)-2-[4-(acetyloxy)phenyl]ethenyl]-1,3-Benzenediol-1,3-diacetate
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
white to tan
Solubilità
DMSO: ≥18 mg/mL
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(=O)Oc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(OC(C)=O)cc(OC(C)=O)c2
InChI
1S/C20H18O6/c1-13(21)24-18-8-6-16(7-9-18)4-5-17-10-19(25-14(2)22)12-20(11-17)26-15(3)23/h4-12H,1-3H3/b5-4+
PDAYUJSOJIMKIS-SNAWJCMRSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Resveratrol (RSV) plays a protective role on the nervous and cardiovascular systems. It is considered as a modulator of energetic metabolism as it controls glucose homeostasis in obese mice, improves fatty acid oxidation (FAO) and promotes the expression of genes that participate in mitochondrial biogenesis.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)