Documenti fondamentali
SMB00959
Sigma-Aldrich
trans-Resveratrol 3-O-sulfate potassium salt
Sinonimo/i:
Potassium 3-hydroxy-5-[(1E)-2-(4-hydroxyphenyl)ethenyl]phenyl sulfate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H11KO6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.40
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Stato
solid
tecniche
HPLC: suitable
Colore
white to beige
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Metabolomics research
Resveratrol-3-O-sulfate is a metabolite derived from trans-Resveratrol. It can be found in biological fluids. Within the cell, Resveratrol 3-sulfate is primarily located in the cytoplasm and in the extracellular space
Altre note
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)