SMB01064
Dimethylfraxetin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
6,7,8,-trimethoxycoumarin, 6,7,8-trimethoxychromen-2-one, Fraxidin Methyl Ether
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant
Saggio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
PM
236.22
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[o]1c2c(cc[c]1=O)cc(c(c2OC)OC)OC
InChI
1S/C12H12O5/c1-14-8-6-7-4-5-9(13)17-10(7)12(16-3)11(8)15-2/h4-6H,1-3H3
RAYQKHLZHPFYEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
- Binds to the CB2 receptor and induces immunomodulatory effects.
- Exhibits anti-inflammatory properties by inhibiting prostaglandin synthesis in the human erythroleukemia cell line K562.
- Inhibits the replication of both DNA and RNA.
- Blocks aminoacyl-tRNA binding to ribosomes, inhibiting protein synthesis.
- Binds to phenolic acid receptors on cultured cells.
Caratteristiche e vantaggi
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)