SMB01062
Viscidulin I
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
2-(2,6-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one, 5,7,2′,6′-Tetrahydroxyflavonol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant
Saggio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
PM
302.24
Solubilità
water: slightly soluble
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[o]1c2c([c](c(c1c3c(cccc3O)O)O)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C15H10O7/c16-6-4-9(19)12-10(5-6)22-15(14(21)13(12)20)11-7(17)2-1-3-8(11)18/h1-5,16-19,21H
NULZZCUABWZIRV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)