Key Documents
SMB00539
Sigma-Aldrich
6′′,6′′-Dimethylpyrano[2′′,3′′:7,8]flavone
≥95% (LC/MS-UV)
Sinonimo/i:
8,8-dimethyl-2-phenylpyrano[2,3-f]chromen-4-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H16O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥95% (LC/MS-UV)
Forma fisica
solid
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1(C)C=CC2=C(C=CC3=C2OC(C4=CC=CC=C4)=CC3=O)O1
InChI
1S/C20H16O3/c1-20(2)11-10-15-17(23-20)9-8-14-16(21)12-18(22-19(14)15)13-6-4-3-5-7-13/h3-12H,1-2H3
RBKWJAHRWPDNPM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3