T4080
6, 2′, 4′-trimethoxyflavone
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2,3-dihydro-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, TMF, Trimethoxyflavone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: >5 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
COc1ccc(c(OC)c1)C2=CC(=O)c3cc(OC)ccc3O2
InChI
1S/C18H16O5/c1-20-11-5-7-16-14(8-11)15(19)10-18(23-16)13-6-4-12(21-2)9-17(13)22-3/h4-10H,1-3H3
WUWFDVDASNSUKP-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3