229296
Indigo
synthetic, Dye content 95 %
Sinonimo/i:
Indigo blue, Indigotin
Stato
powder
Composizione
Dye content, 95%
tecniche
titration: suitable
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Densità
1.35 g/cm3 at 20 °C
λmax
602 nm
ε (coefficiente d’estinzione)
≥8000 at 599-605 nm in chloroform
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=C1C(\Nc2ccccc12)=C3/Nc4ccccc4C3=O
InChI
1S/C16H10N2O2/c19-15-9-5-1-3-7-11(9)17-13(15)14-16(20)10-6-2-4-8-12(10)18-14/h1-8,17-18H/b14-13+
COHYTHOBJLSHDF-BUHFOSPRSA-N
Informazioni sul gene
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
229296-100G | 4061838781758 |
229296-25G | 4061838781765 |