Documenti fondamentali
SMB00512
Sigma-Aldrich
Phomalone
≥95% (LC/MS-UV)
Sinonimo/i:
1-[2,4-dihydroxy-3-(2-hydroxyethyl)-6-methoxyphenyl]butan-1-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H18O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥95% (LC/MS-UV)
Stato
solid
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1=C(C(O)=CC(OC)=C1C(CCC)=O)CCO
InChI
1S/C13H18O5/c1-3-4-9(15)12-11(18-2)7-10(16)8(5-6-14)13(12)17/h7,14,16-17H,3-6H2,1-2H3
PTBQWWHUOMDVFS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from fungal source.
Applicazioni
Antifungal metabolite
Azioni biochim/fisiol
Shows antagonistic activity in agar culture and on aspen chips against the aspen decay fungus Phellinus tremulae and the blue strain fungus Ophiostoma crassivaginata.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)