SMB00099
7-Methylrosmanol
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CO[C@@H]1[C@H]2OC(=O)[C@@]3(CCCC(C)(C)[C@H]23)c4c(O)c(O)c(cc14)C(C)C
InChI
1S/C21H28O5/c1-10(2)11-9-12-13(15(23)14(11)22)21-8-6-7-20(3,4)18(21)17(16(12)25-5)26-19(21)24/h9-10,16-18,22-23H,6-8H2,1-5H3/t16-,17+,18-,21-/m0/s1
XNPVHIQPSAZTLC-NYUBLWNDSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3