Documenti fondamentali
SMB00211
Sigma-Aldrich
6-Oxocativic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H32O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@H](CC[C@H]1C(C)=CC(=O)C2C(C)(C)CCC[C@]12C)CC(O)=O
InChI
1S/C20H32O3/c1-13(11-17(22)23)7-8-15-14(2)12-16(21)18-19(3,4)9-6-10-20(15,18)5/h12-13,15,18H,6-11H2,1-5H3,(H,22,23)/t13-,15+,18?,20-/m1/s1
JJGYRVZPUJUFTR-KZTQZPKCSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)