Key Documents
SMB00183
Sigma-Aldrich
Isorosmanol
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H26O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.42
Codice UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3