SMB00422
Genkwanin
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4′,5-Dihydroxy-7-methoxyflavone, 5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 7-O-Methylapigenin, Apigenin 7-O-methyl ether, Puddumetin
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-11-6-12(18)16-13(19)8-14(21-15(16)7-11)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-8,17-18H,1H3
JPMYFOBNRRGFNO-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)