SMB00276
Gentiobiosyloleandrin
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H68O19
Numero CAS:
Peso molecolare:
901.00
Codice UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Stato
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)