PHL82838
Skimmianine
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
β-Fagarine, Chloroxylonine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
n1c2[o]ccc2c(c3c1c(c(cc3)OC)OC)OC
InChI
1S/C14H13NO4/c1-16-10-5-4-8-11(13(10)18-3)15-14-9(6-7-19-14)12(8)17-2/h4-7H,1-3H3
SLSIBLKBHNKZTB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)