SMB00114
Rhodomyrtone
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)CC1c2c(O)c(C(=O)CC(C)C)c(O)cc2OC3=C1C(=O)C(C)(C)C(=O)C3(C)C
InChI
1S/C26H34O6/c1-12(2)9-14-18-17(11-16(28)20(21(18)29)15(27)10-13(3)4)32-23-19(14)22(30)25(5,6)24(31)26(23,7)8/h11-14,28-29H,9-10H2,1-8H3
TYDBFNAOFZIICW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3